Principaux documents
95517
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1-butanol
technical, ≥85% (as solvent-free, GC)
Synonyme(s) :
Tetramethylene bromohydrin
2.5 G
108,00 €
108,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
2.5 G
108,00 €
About This Item
Formule linéaire :
BrCH2CH2CH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.02
Beilstein:
1839430
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
108,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
technical
Essai
≥85% (as solvent-free, GC)
Forme
liquid
Groupe fonctionnel
bromo
hydroxyl
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OCCCCBr
InChI
1S/C4H9BrO/c5-3-1-2-4-6/h6H,1-4H2
Clé InChI
SIJLYRDVTMMSIP-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
contains varying amounts of tetrahydrofuran as solvent
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
44.6 °F
Point d'éclair (°C)
7 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Xiang Xie et al.
Scientific reports, 7(1), 15735-15735 (2017-11-18)
The influence of the linking group between the phosphoryl and bridging moieties in phosphoryl-containing task-specific ionic liquids (TSILs) on the extraction of uranyl ions was experimentally and theoretically investigated. A novel phosphoramidate-based TSIL with an amine group as the linking