Documents
294144
Sigma-Aldrich
8-Bromo-1-octanol
95%
Synonyme(s) :
Octamethylene bromohydrin
About This Item
Formule linéaire :
Br(CH2)8OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.12
Numéro Beilstein :
1900837
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Indice de réfraction
n20/D 1.480 (lit.)
Point d'ébullition
79-80 °C/0.07 mmHg (lit.)
Densité
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
hydroxyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
BrCCCCCCCCO
InChI
1S/C8H17BrO/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h10H,1-8H2
Clé InChI
GMXIEASXPUEOTG-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Neha Kaushal et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 289, 79-93 (2018-08-28)
Overexpression of RhoC protein in breast cancer patients has been linked to increased cancer cell invasion, migration, and metastases. Suppressing RhoC expression in aggressive breast cancer cells using silencing RNA (siRNA) molecules is a viable strategy to inhibit the metastatic