Principaux documents
655406
Sigma-Aldrich
2-(2-Dicyclohexylphosphinophenyl)-1,3-dioxolane
97%
Synonyme(s) :
Dicyclohexyl(2-(1,3-dioxolan-2-yl)phenyl)phosphine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H31O2P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
346.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Pf
82-85 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)c3ccccc3C4OCCO4
InChI
1S/C21H31O2P/c1-3-9-17(10-4-1)24(18-11-5-2-6-12-18)20-14-8-7-13-19(20)21-22-15-16-23-21/h7-8,13-14,17-18,21H,1-6,9-12,15-16H2
Clé InChI
DIFRDTMQEINUSG-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Ligand for preparation of palladium P,O-ligand-catalyst for Suzuki cross-coupling reactions
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable