86195
5-Sulfosalicylic acid dihydrate
purum p.a., ≥98.0% (T)
Synonyme(s) :
2-Hydroxy-5-sulfobenzoic acid
36,30 €
About This Item
36,30 €
Produits recommandés
Qualité
purum p.a.
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (T)
Forme
solid
Pf
105-110 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 127.1 g/L at 20 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
sulfonic acid
Chaîne SMILES
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)c1cc(ccc1O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H6O6S.2H2O/c8-6-2-1-4(14(11,12)13)3-5(6)7(9)10;;/h1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13);2*1H2
Clé InChI
BHDKTFQBRFWJKR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable