8.00691
5-Sulfosalicylic acid dihydrate
for synthesis
Synonyme(s) :
5-Sulfosalicylic acid dihydrate, Salicylsulfonic acid
About This Item
Qualité
for synthesis
synthesis grade
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<1 hPa ( 20 °C)
Essai
≥99.0% (acidimetric)
Forme
crystals
Puissance
1850 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
<0.5 (20 °C, 200 g/L in H2O)
Pf
109-117 °C (anhydrous substance)
Température de transition
flash point 150 °C
Solubilité
soluble 987 g/L
Densité
0.8 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
310 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(O)c1cc(c(cc1)O)C(=O)O.C.C
InChI
1S/C7H6O6S.2CH4/c8-6-2-1-4(14(11,12)13)3-5(6)7(9)10;;/h1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13);2*1H4
Clé InChI
NFYHZVWMQHQKRU-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Heavy metals (as Pb): ≤ 0,001 %(m)
Identity (IR): conforms
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable