Principaux documents
653918
Sigma-Aldrich
2-Iodofluorene
98%
Synonyme(s) :
2-Iodo-9H-fluorene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H9I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pour en savoir plus sur le produit 653918, veuillez contacter la filiale Merck locale ou un distributeur. Contacter notre Service technique
Essai
98%
Forme
solid
Pf
126-129 °C
Groupe fonctionnel
iodo
Chaîne SMILES 
Ic1ccc-2c(Cc3ccccc-23)c1
InChI
1S/C13H9I/c14-11-5-6-13-10(8-11)7-9-3-1-2-4-12(9)13/h1-6,8H,7H2
Clé InChI
VNYQUOAQPXGXQO-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Precursor for Organic electroluminescent devices.[1]
Pictogrammes
Environment
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Chemistry of Materials, 15, 699-699 (2003)