Principaux documents
249904
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethylallyl bromide
technical grade, ~90%
Synonyme(s) :
1-Bromo-3-methyl-2-butene, Prenyl bromide
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C=CHCH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.03
Beilstein:
1420778
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Essai
~90%
Forme
liquid
Contient
silver wool as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.489 (lit.)
pb
82-83 °C/150 mmHg (lit.)
Densité
1.29 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
alkyl halide
bromo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C\C(C)=C\CBr
InChI
1S/C5H9Br/c1-5(2)3-4-6/h3H,4H2,1-2H3
Clé InChI
LOYZVRIHVZEDMW-UHFFFAOYSA-N
Application
3,3-Dimethylallyl bromide has been used in the preparation of:
  • (±)-eldanolide
  • 1-(3,3-dimethylallyl)-L-tryptophan
  • (±)-fumagillin, antibiotic isolated from Aspergillus fumigattus
Pictogrammes
FlameCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
A direct synthesis of (?)-eldanolide via the highly regioselective prenylation of 2-trimethylsiloxyfuran.
Jefford CW, et al.
Tetrahedron Letters, 28(9), 949-950 (1987)
Biosynthesis of aromatic isoprenoids. Part 5. The preparation of 1-(3, 3-dimethylallyl)-L-tryptophan and cyclo-L-aianyl-1-(3, 3-dimethylallyl)-L-tryptophan and their non-incorporation into echinulin.
Grundon MF, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1294-1298 (1980)
A total synthesis of ( )-fumagillin.
E J Corey et al.
Journal of the American Chemical Society, 94(7), 2549-2550 (1972-04-05)