137723
2,4,6-Triiodophenol
97%
Synonyme(s) :
Bobel 24
226,00 €
About This Item
226,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
powder
Pf
157-159 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
iodo
Chaîne SMILES
Oc1c(I)cc(I)cc1I
InChI
1S/C6H3I3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H
Clé InChI
VAPDZNUFNKUROY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable