Principaux documents
560073
Sigma-Aldrich
9,9-Dioctyl-2,7-dibromofluorene
96%
Synonyme(s) :
2,7-Dibromo-9,9-bis(n -octyl)fluorene, 2,7-Dibromo-9,9-di-n -octyl-9H -fluorene, 2,7-Dibromo-9,9-di-n -octylfluorene, 2,7-Dibromo-9,9-dioctyl-9H -fluorene, 9,9-Dioctyl-2,7-dibromofluorene, 9,9-Dioctyl-9H -2,7-dibromofluorene
25 G
257,00 €
257,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
257,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C29H40Br2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
548.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
257,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
96%
Forme
solid
Pf
59-63 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCC1(CCCCCCCC)c2cc(Br)ccc2-c3ccc(Br)cc13
InChI
1S/C29H40Br2/c1-3-5-7-9-11-13-19-29(20-14-12-10-8-6-4-2)27-21-23(30)15-17-25(27)26-18-16-24(31)22-28(26)29/h15-18,21-22H,3-14,19-20H2,1-2H3
Clé InChI
CYKLQIOPIMZZBZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Intermediate for polymeric light-emitting diodes.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Shotaro Hayashi et al.
Scientific reports, 7(1), 1078-1078 (2017-04-26)
Absolute molecular weight values obtained by gel permeation chromatography with multi angle light scattering of PEDOTF8 were approximately 65% of the relative molecular weight values obtained by gel permeation chromatography using polystyrene standards. Both light absorption and molecular weight measurements
Zhiwei Chu et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 18(5) (2018-05-16)
An aggregation-caused quenching (ACQ)-active polymer (PF), an aggregation-induced emission (AIE)-active polymer (PFTPE) and an aggregation-enhanced emission (AEE)-active polymer (PTTPE) were synthesized by tetraphenylethane (TPE), fluorene and thiophene moieties. Polyurethane (PU) foams modified by PF, PFTPE and PTTPE, namely PU-PF, PU-PFTPE