Documents
639729
Sigma-Aldrich
trans-4-Hydroxy-β-nitrostyrene
97%
Synonyme(s) :
1-Hydroxy-4-(2-nitrovinyl)benzene, 2-(4-Hydroxyphenyl)nitroethene, trans-4-(2-Nitrovinyl)phenol
About This Item
Formule linéaire :
HOC6H4CH=CHNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
167-171 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H7NO3/c10-8-3-1-7(2-4-8)5-6-9(11)12/h1-6,10H/b6-5+
Clé InChI
CTJKRKMPTRJAIT-AATRIKPKSA-N
Informations sur le gène
human ... EGFR(1956)
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable