Principaux documents
656607
Sigma-Aldrich
Cyclopentanesulfonyl chloride
90%
1 G
98,00 €
98,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
98,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H9ClO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
98,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
90%
Indice de réfraction
n20/D 1.4918
Densité
1.279 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
ClS(=O)(=O)C1CCCC1
InChI
1S/C5H9ClO2S/c6-9(7,8)5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2
Clé InChI
HZVKYZHPDGEECE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Articles
Sulfonyl chlorides are often chosen as building blocks in medicinal chemistry for their ability to easily react with heterocyclic amines to create complex sulfonamides.