399299
trans-4-Methoxy-β-nitrostyrene
99%
99,80 €
About This Item
99,80 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Pf
86-88 °C (lit.)
Solubilité
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear, yellow
Groupe fonctionnel
amine
nitro
Chaîne SMILES
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C9H9NO3/c1-13-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10(11)12/h2-7H,1H3/b7-6+
Clé InChI
JKQUXSHVQGBODD-VOTSOKGWSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable