Principaux documents
09506
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-β-nitrostyrene
≥98.5% (sum of isomers, GC)
Synonyme(s) :
1-(4-Fluorophenyl)-2-nitroethylene
5 G
238,00 €
238,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
238,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H6FNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.14
Beilstein:
2208372
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
238,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98.5% (sum of isomers, GC)
Pf
99-102 °C
Groupe fonctionnel
amine
fluoro
nitro
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)\C=C\c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H6FNO2/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10(11)12/h1-6H/b6-5+
Clé InChI
VRFSQVFSQAYHRU-AATRIKPKSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves