Documents
634573
Sigma-Aldrich
ETT Activator
0.25 M in acetonitrile
Synonyme(s) :
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole, 5-(Ethylthio)tetrazole solution
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Gamme de produits
Proligo Reagents
Concentration
0.25 M in acetonitrile
Impuretés
<0.002% water
Point d'ébullition
81-82 °C
Densité
0.786 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCSc1nnn[nH]1
InChI
1S/C3H6N4S/c1-2-8-3-4-6-7-5-3/h2H2,1H3,(H,4,5,6,7)
Clé InChI
GONFBOIJNUKKST-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
42.8 °F - closed cup - Solvent
Point d'éclair (°C)
6 °C - closed cup - Solvent
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1