Principaux documents
L030004
Sigma-Aldrich
ETT Activator
0.25M
Synonyme(s) :
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole, 5-(Ethylthio)tetrazole solution
200 L
6 080,00 €
6 080,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
200 L
6 080,00 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
Nomenclature NACRES :
NA.51
6 080,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Type
for DNA synthesis
Gamme de produits
Proligo Reagents
Forme
liquid
Concentration
32-35 g/L (titration)
Impuretés
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
Chaîne SMILES 
CCSc1nnn[nH]1
InChI
1S/C3H6N4S/c1-2-8-3-4-6-7-5-3/h2H2,1H3,(H,4,5,6,7)
Clé InChI
GONFBOIJNUKKST-UHFFFAOYSA-N
Notes préparatoires
Acetonitrile / 5-(Ethylthio)-1H-Tetrazole 100 / 3 (v/w)
Autres remarques
Activator solution, containing 5-(Ethylthio)-1H- tetrazole (ETT) in acetonitrile, are mixed with solutions of phosphoramidites during the extension step.
The activator reacts with the amidite group to form a highly reactive intermediate. The intermediate then forms an internucleotide bond with the detritylated 5′hydroxyl group of the growing oligonucleotide chain.
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.0 °C - closed cup