633240
Methanol solution
contains 0.50 % (v/v) triethylamine
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
1.11 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
410 mmHg
Forme
liquid
Contient
0.50 % (v/v) triethylamine
Limite d'explosivité
5.5-44 % (lit.)
Point d'ébullition
65.4 °C (lit.)
Pf
-98 °C (lit.)
Format
mixture
Chaîne SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Clé InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves