Principaux documents
631132
Sigma-Aldrich
3-Methyl-N-methylbenzylamine
97%
Synonyme(s) :
(3-Methylbenzyl)methylamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H13N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5190 (lit.)
Point d'ébullition
90-92 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
0.900 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
CNCc1cccc(C)c1
InChI
1S/C9H13N/c1-8-4-3-5-9(6-8)7-10-2/h3-6,10H,7H2,1-2H3
Clé InChI
WCTNVGNEUDTSOZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
174.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
78.9 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Bryce J Marquis et al.
Chromatographia, 80(12), 1723-1732 (2017-12-08)
Small molecules containing carboxylic acid functional groups are ubiquitous throughout biology, playing vital roles in biological chemistry ranging from energy metabolism to cellular signaling. This paper describes a new derivatization reagent, 4-bromo-