Principaux documents
679097
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Methylpyrrolidine
1 G
141,00 €
141,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
141,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H11N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
85.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
141,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Indice de réfraction
n20/D 1.4353
Niveau de qualité
Densité
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H11N/c1-5-3-2-4-6-5/h5-6H,2-4H2,1H3/t5-/m1/s1
Clé InChI
RGHPCLZJAFCTIK-RXMQYKEDSA-N
Catégories apparentées
Application
(R)-(−)-2-Methylpyrrolidine, an optically active amine that can be used as a key building block to synthesize:
  • 4,5-fused pyridazinone derivatives are applicable as potent histamine H3 receptor antagonists.[1]
  • Naphthalenoid histamine H3 receptor antagonist.[2]
  • Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine derivatives as potent inhibitors of leucine-rich repeat kinase 2.[3]
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
45.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
7.22 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Organic Process Research & Development, 11, 1004-1004 (2007)
A new class of potent non-imidazole H 3 antagonists: 2-aminoethylbenzofurans
Cowart, Marlon, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 14.3, 689-693 (2004)
Synthesis and structure?activity relationships of 4, 5-fused pyridazinones as histamine H 3 receptor antagonists
Tao, Ming, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 21.20, 6126-6130 (2011)
Synthesis and evaluation of pyridazinone?phenethylamine derivatives as selective and orally bioavailable histamine H 3 receptor antagonists with robust wake-promoting activity
reddy Dandu, Reddeppa, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 21.21, 6362-6365 (2011)
Identification of pyridazin-3-one derivatives as potent, selective histamine H 3 receptor inverse agonists with robust wake activity
Hudkins, Robert L., et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 21.18, 5493-5497 (2011)