235016
Dimethylphenylsilane
≥98%
Synonyme(s) :
Phenyldimethylsilane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.497 (lit.)
Point d'ébullition
157 °C/744 mmHg (lit.)
Densité
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C[SiH](C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H12Si/c1-9(2)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,1-2H3
Clé InChI
ZISUALSZTAEPJH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
95.0 °F
Point d'éclair (°C)
35 °C