Documents
487783
Sigma-Aldrich
Acetanilide-15N
98 atom % 15N
Synonyme(s) :
N-Phenylacetamide-15N
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO15NHC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Forme
solid
Point d'ébullition
304 °C (lit.)
Pf
113-115 °C (lit.)
Densité
1.230 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CC(=O)[15NH]c1ccccc1
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)/i9+1
Clé InChI
FZERHIULMFGESH-QBZHADDCSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
321.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
161.00 °C - closed cup