Principaux documents
487953
Sigma-Aldrich
Ammonia-15N
10 atom % 15N
10 L
405,00 €
405,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 L
405,00 €
About This Item
Formule linéaire :
15NH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
18.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
405,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Densité de vapeur
0.6 (vs air)
Niveau de qualité
Pureté isotopique
10 atom % 15N
Essai
99% (CP)
Poids mol.
17.13 by atom % calculation (10 atom % 15N)
pb
−33 °C (lit.)
Pf
−78 °C (lit.)
Densité
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[15NH3]
InChI
1S/H3N/h1H3/i1+1
Clé InChI
QGZKDVFQNNGYKY-OUBTZVSYSA-N
Conditionnement
10 L quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with stainless steel CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 114 psig for 10 L. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Produits recommandés
Stainless steel control valves Z146951, Z187224 or either of stainless steel regulators Z148504 and Z148512 and a "T"-purge valve Z151661 is recommended.
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Mention d'avertissement
Danger-Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 2 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
269.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
132 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :