488100
Aniline-15N
98 atom % 15N
Synonyme(s) :
Benzenamine-15N
323,00 €
About This Item
323,00 €
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Essai
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.586 (lit.)
pb
184 °C (lit.)
Pf
−6 °C (lit.)
Densité
1.033 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[15NH2]c1ccccc1
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2/i7+1
Clé InChI
PAYRUJLWNCNPSJ-CDYZYAPPSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
158.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
70 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)