604836
L-Tryptophan-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
98% (CP)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D -30.5°, c = 1 in H2O
Pf
280-285 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)[13C](O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1/i11+1
Clé InChI
QIVBCDIJIAJPQS-KYURPWGOSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable