Principaux documents
592773
Sigma-Aldrich
5-(3,4-Dichlorophenyl)-2-furoic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H6Cl2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
236-240 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
chloro
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc(o1)-c2ccc(Cl)c(Cl)c2
InChI
1S/C11H6Cl2O3/c12-7-2-1-6(5-8(7)13)9-3-4-10(16-9)11(14)15/h1-5H,(H,14,15)
Clé InChI
GNXLBNMHCYYSPU-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable