588059
Chloroethane-1,1-d2
98 atom % D
Synonyme(s) :
Ethyl-1,1-d2 chloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Point d'ébullition
12.3 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])(C)Cl
InChI
1S/C2H5Cl/c1-2-3/h2H2,1H3/i2D2
Clé InChI
HRYZWHHZPQKTII-CBTSVUPCSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Produits recommandés
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-58.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-50.0 °C - closed cup