PHR1063
Residual Solvents Mixture - Class I
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Organic Volatile Impurities Class I Mix
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP 467
traceable to Ph. Eur. R0250000
traceable to USP 1601102
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Concentration
in DMSO
Application(s)
environmental
pharmaceutical (small molecule)
Format
multi-component solution
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Analyte
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1A - Muta. 1B - Ozone 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Liver,Kidney, Nose,Liver,Kidney
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
197.6 °F
Point d'éclair (°C)
92 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?