Principaux documents
V2909
Sigma-Aldrich
2-Vinylnaphthalene
greener alternative
95%
Synonyme(s) :
β-Vinylnaphthalene, 2-Ethenylnaphthalene
5 G
116,00 €
25 G
450,00 €
116,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
116,00 €
25 G
450,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C10H7CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
116,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Score du produit alternatif plus écologique
old score: 49
new score: 26
Find out more about DOZN™ Scoring
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impuretés
<5% methyl alcohol
Pf
64-68 °C (lit.)
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C=Cc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H10/c1-2-10-7-8-11-5-3-4-6-12(11)9-10/h2-9H,1H2
Clé InChI
KXYAVSFOJVUIHT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
2-Vinylnaphthalene (2VNP) can be prepared by the alkylation of naphthalene to I-and 2 ethylnapthalenes followed by dehydrogenation, or by oxidation followed by dehydration. 2VNP is the monomer for poly-(2-vinylnapthalene).[1]
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Waste Prevention”, “Safer Solvents and Auxiliaries” and “Design for Energy Efficiency”. Click here to view its DOZN scorecard.
Application
2-Vinylnaphthalene is employed in the synthesis of various copolymers such as Poly (sodium styrenesulfonate-co-2-vinyl-napthalene) copolymer[2] and Poly (2-vinylnapthalene-alt-maleic acid)-graft-polystyrene.The latter finds applications as a photoactive polymer micelle and stabilizer for polystyrene latexes.[3]
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT SE 2
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Studies of the antenna effect in polymer molecules. 13 preparation and photophysical studies of poly (sodium styrenesulfonate-co-2-vinylnaphthalene).
Nowakowska MB, et al.
Macromolecules, 22(10), 3903-3908 (1989)
Alger MSM
Polymer Science Dctionary (1989)
Poly (2-vinylnaphthalene-alt-maleic acid)-graft-polystyrene as a Photoactive Polymer Micelle and Stabilizer for Polystyrene Latexes
Cao T, et al.
Macromolecules, 27(25), 7459-7464 (1994)