Principaux documents
578169
Sigma-Aldrich
2-Naphthyl methacrylate
1 G
206,00 €
206,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
206,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
206,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Pf
62-64 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=C)C(=O)Oc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C14H12O2/c1-10(2)14(15)16-13-8-7-11-5-3-4-6-12(11)9-13/h3-9H,1H2,2H3
Clé InChI
CXOYJPWMGYDJNW-UHFFFAOYSA-N
Application
Fluorescent monomer
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable