Principaux documents
591378
Sigma-Aldrich
2-(4-Chlorophenethyl)isothiocyanate
97%
Synonyme(s) :
2-(4-Chlorophenyl)ethyl isothiocyanate
5 G
422,00 €
422,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
422,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H8ClNS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.68
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
422,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.6000 (lit.)
Densité
1.215 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
chloro
isothiocyanate
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(CCN=C=S)cc1
InChI
1S/C9H8ClNS/c10-9-3-1-8(2-4-9)5-6-11-7-12/h1-4H,5-6H2
Clé InChI
MRJJYUJULSZFDV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup