Principaux documents
W203408
Sigma-Aldrich
Allyl isothiocyanate
≥95%, FCC
Synonyme(s) :
AITC
W203408-SAMPLE-K
47,40 €
500 G
119,00 €
1 KG
150,00 €
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W203408-SAMPLE-K
47,40 €
500 G
119,00 €
1 KG
150,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH2=CHCH2NCS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
99.15
Numéro FEMA:
2034
Beilstein:
773748
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
2110
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
12.025
Nomenclature NACRES :
NA.21
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥95%
Indice de réfraction
n20/D 1.529 (lit.)
pb
150 °C (lit.)
Pf
−80 °C (lit.)
Densité
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
horseradish; pungent
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C=CCN=C=S
InChI
1S/C4H5NS/c1-2-3-5-4-6/h2H,1,3H2
Clé InChI
ZOJBYZNEUISWFT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Allyl isothiocyanate is mainly found in Brassica species such as mustard, cabbage, and broccoli.[1] It is formed by the degradation of the glucosinolate, sinigrin.[2]
Actions biochimiques/physiologiques
Constituant naturel des crucifères (légumes) ayant des propriétés antitumorales et anti-oxydantes. Induit l′activité des enzymes de détoxification de phase II dans la vessie et peut, de ce fait, avoir une action chimioprotectrice contre le cancer de la vessie.
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
113.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
45 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Sensitization and desensitization to allyl isothiocyanate (mustard oil) in the nasal cavity.
Brand G & Jacquot L.
Chemical Senses, 27(7), 593-598 (2002)
Antibacterial mechanism of allyl isothiocyanate.
Lin CM, et al.
Journal of Food Protection, 63(6), 727-734 (2000)
Yuesheng Zhang
Molecular nutrition & food research, 54(1), 127-135 (2009-12-05)
Allyl isothiocyanate (AITC), which occurs in many common cruciferous vegetables, is widely and often frequently consumed by humans. Besides antimicrobial activity against a wide spectrum of pathogens, it showed anticancer activity in both cultured cancer cells and animal models, although
Dong Xiao et al.
Carcinogenesis, 24(5), 891-897 (2003-05-29)
Dietary isothiocyanates (ITCs) are highly effective in affording protection against chemically induced cancers in laboratory animals. In the present study, we demonstrate that allyl isothiocyanate (AITC), a constituent of cruciferous vegetables, significantly inhibits proliferation of cultured PC-3 (androgen-independent) and LNCaP
Meng Zhao et al.
Molecular pain, 8, 55-55 (2012-07-31)
Oxaliplatin, a platinum-based chemotherapeutic agent, causes an unusual acute peripheral neuropathy. Oxaliplatin-induced acute peripheral neuropathy appears in almost all patients rapidly after infusion, and is triggered or exacerbated by cold, while its mechanisms are poorly understood. In this study, the