Principaux documents
261653
Sigma-Aldrich
Benzoyl isothiocyanate
98%
Synonyme(s) :
Benzoylthiocarbimide, N-Benzoyl isothiocyanate
5 G
49,50 €
25 G
73,00 €
49,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
49,50 €
25 G
73,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CONCS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.20
Beilstein:
606716
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
49,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.6354 (lit.)
pb
128-131 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.214 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
isothiocyanate
phenyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(N=C=S)c1ccccc1
InChI
1S/C8H5NOS/c10-8(9-6-11)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
Clé InChI
CPEKAXYCDKETEN-UHFFFAOYSA-N
Application
Benzoyl isothiocyanate has been used in the preparation of:
  • 1-benzoyl-3-(5-chloro-2-hydroxyphenyl)thiourea, new thiourea derivative[1]
  • guanine[2]
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Synthesis of guanosine and its derivatives from 5-amino-1-beta-d-ribofuranoxyl-4-imidazolecarboxamide. I. Ring closure with benzoyl isothiocyanate.
A Yamazaki et al.
The Journal of organic chemistry, 32(6), 1825-1828 (1967-06-01)
P Madhusudhana Reddy et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 186, 8-16 (2017-06-11)
Sensing of F
Murat Atiş et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 98, 290-301 (2012-09-25)
A new thiourea derivative, 1-benzoyl-3-(5-chloro-2-hydroxyphenyl)thiourea (bcht) has been synthesized from the reaction of 2-amino-4-chlorophenol with benzoyl isothiocyanate. The title compound has been characterized by elemental analyses, FT-IR, (13)C, (1)H NMR spectroscopy and the single crystal X-ray diffraction analysis. The structure