Documents
577111
Sigma-Aldrich
9-Anthracenylmethyl acrylate
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H14O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
98%
λmax
251 nm
Chaîne SMILES 
C=CC(=O)OCc1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C18H14O2/c1-2-18(19)20-12-17-15-9-5-3-7-13(15)11-14-8-4-6-10-16(14)17/h2-11H,1,12H2
Clé InChI
IPLSGZRALKDNRS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Fluorescent monomer
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable