570362
2-(9H-Carbazol-9-yl)ethyl acrylate
97%
Synonyme(s) :
2-(9H-Carbazol-9-yl)ethyl methacrylate, 9H-Carbazole-9-ethylacrylate
402,00 €
About This Item
402,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
77-81 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C=CC(=O)OCCn1c2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C17H15NO2/c1-2-17(19)20-12-11-18-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)18/h2-10H,1,11-12H2
Clé InChI
KOHMQTTZAWPDNE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable