753092
Pentafluorophenyl acrylate
contains <200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor, 98%
Synonyme(s) :
2-Propenoic acid pentafluorophenyl ester
249,00 €
About This Item
249,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Contient
<200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Indice de réfraction
n/D 1.434
Densité
1.446
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Fc1c(F)c(F)c(OC(=O)C=C)c(F)c1F
InChI
1S/C9H3F5O2/c1-2-3(15)16-9-7(13)5(11)4(10)6(12)8(9)14/h2H,1H2
Clé InChI
RFOWDPMCXHVGET-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
154.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
68 °C - closed cup