Principaux documents
563692
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-naphthylmagnesium bromide
0.25 M in THF
About This Item
Formule linéaire :
C10H6CH3MgBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
0.25 M in THF
pb
65 °C (lit.)
Densité
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc2ccccc2c1[Mg]Br
InChI
1S/C11H9.BrH.Mg/c1-9-6-7-10-4-2-3-5-11(10)8-9;;/h2-7H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
FRKJGFAPMOHVAM-UHFFFAOYSA-M
Informations légales
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup