P5288
Polyvinylpyrrolidone
for molecular biology, nucleic acid hybridization tested, mol wt 360,000
Synonyme(s) :
PVP, Polyvidone, Povidone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for molecular biology
Niveau de qualité
Forme
powder
Poids mol.
360,000
Adéquation
nucleic acid hybridization tested
Activité étrangère
Endonuclease, exonuclease, RNase, none detected
Chaîne SMILES
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
Clé InChI
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- to perform intracytoplasmic sperm injection procedure
- in the preparation of endophyte coating agent mixture, to coat creeping bentgrass seed
- as a component of prehybridization solution
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)