Principaux documents
CAD9921
Animal feeding needle, sterile, disposable, malleable 304 SS
size 20G, L × diam. 1.5 in. × 1.9 mm , ball
Synonyme(s) :
304 SS Feeding Needle, Malleable Feeding Needle
100 EA
748,00 €
748,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 EA
748,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
42142609
Nomenclature NACRES :
NB.03
748,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Taille
20G
Conditionnement
pkg of 20 x 5 ea (5 needles per sterile Tyvek peel pouch - 20 pouches per box)
L × diam.
1.5 in. × 1.9 mm , ball
Description générale
  • Designed to enable the researcher to shape the needle to specific needs
  • Needles come straight and are easily bent to any desired shape
  • Made of type 304 stainless steel tubing
  • Plastic Luer hubs
  • Silicone tips for smoothest possible insertion
  • Packaged 5 needles per sterile Tyvek peel pouch - 20 pouches per box