P0930
Polyvinylpyrrolidone
powder, BioXtra, suitable for mouse embryo cell culture
Synonyme(s) :
PVP, Polyvidone, Povidone
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioXtra
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | embryo: suitable
Indice de viscosité
28-32(lit.)
Solubilité
H2O: 100 mg/mL
Application(s)
agriculture
Chaîne SMILES
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
Clé InChI
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Mouse embryo media and embryo validated reagents for transgenic mouse embryo culture