101745
4-Heptanone
98%
Synonyme(s) :
Butyrone, Dipropyl ketone
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.93 (vs air)
Pression de vapeur
5.2 mmHg ( 20 °C)
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.407 (lit.)
Point d'ébullition
145 °C (lit.)
Pf
−33 °C (lit.)
Solubilité
H2O: insoluble
alcohol: soluble
diethyl ether: soluble
Densité
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCC(=O)CCC
InChI
1S/C7H14O/c1-3-5-7(8)6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
HCFAJYNVAYBARA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
120.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
49 °C - closed cup