Principaux documents
553646
Sigma-Aldrich
2-(4-Bromophenyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole
96%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5C2N2OC6H4Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
96%
Forme
solid
Pf
167-171 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Brc1ccc(cc1)-c2nnc(o2)-c3ccccc3
InChI
1S/C14H9BrN2O/c15-12-8-6-11(7-9-12)14-17-16-13(18-14)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
Clé InChI
CNLVYZSUMYQALH-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable