413151
2-Hydroxy-4-(octyloxy)benzophenone
98%
Synonyme(s) :
2-Benzoyl-5-octyloxyphenol, 4-(Octyloxy)-2-hydroxybenzophenone, [2-Hydroxy-4-(octyloxy)phenyl]phenylmethanone
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
47-49 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCOc1ccc(c(O)c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C21H26O3/c1-2-3-4-5-6-10-15-24-18-13-14-19(20(22)16-18)21(23)17-11-8-7-9-12-17/h7-9,11-14,16,22H,2-6,10,15H2,1H3
Clé InChI
QUAMTGJKVDWJEQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves