Principaux documents
774367
Sigma-Aldrich
7-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole-4-carboxaldehyde
≥97%
Synonyme(s) :
7-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole-4-carbaldehyde, 7-Bromo-4-formyl-2,1,3-benzothiadiazole
500 MG
87,30 €
87,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
87,30 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H3BrN2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
87,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥97%
Forme
solid
Pf
192-194 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
bromo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Brc1ccc(C=O)c2nsnc12
InChI
1S/C7H3BrN2OS/c8-5-2-1-4(3-11)6-7(5)10-12-9-6/h1-3H
Clé InChI
VPDPNJVAWKCZEH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable