Principaux documents
A9028
Sigma-Aldrich
3-Morpholinopropylamine
Liquid
Synonyme(s) :
4-(3-Aminopropyl)morpholine
100 ML
57,10 €
500 ML
163,00 €
57,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
57,10 €
500 ML
163,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H16N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.21
Beilstein:
105104
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
57,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4761 (lit.)
pb
224 °C (lit.)
Pf
−15 °C (lit.)
Densité
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NCCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H16N2O/c8-2-1-3-9-4-6-10-7-5-9/h1-8H2
Clé InChI
UIKUBYKUYUSRSM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
210.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98.9 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter