D145009
3-(Dimethylamino)-1-propylamine
99%
Synonyme(s) :
N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropane, N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.6 (vs air)
Pression de vapeur
5 mmHg ( 20 °C)
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.435 (lit.)
Point d'ébullition
133 °C (lit.)
Densité
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CN(C)CCCN
InChI
1S/C5H14N2/c1-7(2)5-3-4-6/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
IUNMPGNGSSIWFP-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
89.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
32 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter