54342
Etidronic acid monohydrate
≥95.0% (T)
Synonyme(s) :
1-Hydroxyethylidenediphosphonic acid
109,00 €
About This Item
109,00 €
Produits recommandés
Essai
≥95.0% (T)
Chaîne SMILES
O.CC(O)(P(O)(O)=O)P(O)(O)=O
InChI
1S/C2H8O7P2.H2O/c1-2(3,10(4,5)6)11(7,8)9;/h3H,1H3,(H2,4,5,6)(H2,7,8,9);1H2
Clé InChI
KKNZXUHBWLPUFN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
It can be also employed as a chelating agent in the synthesis of metal-ligand complexes.[2][3]
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable