D2565
Diethylenetriaminepentamethylenephosphonic acid heptasodium salt
aqueous solution
Synonyme(s) :
DTPMPA, [(Phosphonomethyl)imino]bis[2,1-ethanediylnitrilobis(methylene)]tetrakis(phosphonic acid) heptasodium salt
53,90 €
About This Item
53,90 €
Produits recommandés
Nom du produit
Diethylenetriaminepentamethylenephosphonic acid heptasodium salt, 25 % (w/v) in H2O, ~55% (based on active acid and salt), aqueous solution
Forme
aqueous solution
Concentration
25 % (w/v) in H2O
~55% (based on active acid and salt)
Couleur
amber
pH
6.0-8.0 (1% in H2O)
Pf
-13 °C
Température de transition
freezing point −13 °C
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[P](=O)(O)(O)CN(C[P](=O)(O)O)CCN(C[P](=O)(O)O)CCN(C[P](=O)(O)O)C[P](=O)(O)O
InChI
1S/C9H28N3O15P5.7Na/c13-28(14,15)5-10(1-3-11(6-29(16,17)18)7-30(19,20)21)2-4-12(8-31(22,23)24)9-32(25,26)27;;;;;;;/h1-9H2,(H2,13,14,15)(H2,16,17,18)(H2,19,20,21)(H2,22,23,24)(H2,25,26,27);;;;;;;/q;7*+1
Clé InChI
OIPXXWBYRWQVLJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable