15149
N,N-Bis(phosphonomethyl)glycine
≥98.0% (T)
Synonyme(s) :
N-(Carboxymethyl)iminodi(methylphosphinic acid), Glyphosine
104,00 €
About This Item
104,00 €
Produits recommandés
Essai
≥98.0% (T)
Groupe fonctionnel
amine
carboxylic acid
Chaîne SMILES
O=P(CN(CP(O)(O)=O)CC(O)=O)(O)O
InChI
1S/C4H11NO8P2/c6-4(7)1-5(2-14(8,9)10)3-15(11,12)13/h1-3H2,(H,6,7)(H2,8,9,10)(H2,11,12,13)
Clé InChI
OXHDYFKENBXUEM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Anti-diabetic; delay onset of diabetes in non-obese NOD mice
Glyphosine binds to a pocket of MHC class II molecules I-Ag7 and DQ8, and modify T cell responses to the autoantigenic insulin B chain fragment 9–23 (B:9–23) peptide. Glyphosine stimulate IL-10 production and delay onset of diabetes in non-obese NOD mice.†
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable