144797
Nitrilotris(methylene)triphosphonic acid solution
50 wt. % in H2O
Synonyme(s) :
Nitrilotri(methylphosphonic acid) solution
26,00 €
About This Item
26,00 €
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
50 wt. % in H2O
Impuretés
10-20% aqueous inorganic acids
pH
0.46
Densité
1.3 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
OP(O)(=O)CN(CP(O)(O)=O)CP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H12NO9P3/c5-14(6,7)1-4(2-15(8,9)10)3-16(11,12)13/h1-3H2,(H2,5,6,7)(H2,8,9,10)(H2,11,12,13)
Clé InChI
YDONNITUKPKTIG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter