541826
Bis(3,5-dichlorophenyl) disulfide
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
66-69 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Clc1cc(Cl)cc(SSc2cc(Cl)cc(Cl)c2)c1
InChI
1S/C12H6Cl4S2/c13-7-1-8(14)4-11(3-7)17-18-12-5-9(15)2-10(16)6-12/h1-6H
Clé InChI
JMQANWHMOHXBEA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable