204552
Tellurium dioxide
99.995% trace metals basis
Synonyme(s) :
Telluria, Tellurium (IV) oxide, Tellurium oxide
91,90 €
About This Item
91,90 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99.995% trace metals basis
Pf
733 °C (lit.)
Densité
5.67 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=[Te]=O
InChI
1S/O2Te/c1-3-2
Clé InChI
LAJZODKXOMJMPK-UHFFFAOYSA-N
Application
- As a seed layer to fabricate hole-extracting electrodes in an organic photovoltaic device. The addition of TeO2 enhances the optical transmittance of the electrode.
- As a starting material to prepare tellurite glasses for gamma radiation shielding and other optical applications.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)